3,4-Difluorbenzamidoxim
Lieferant: Apollo Scientific
PC302036-10G PC302036-50G
APOSPC302036-10GEA 95.8 CHF
APOSPC302036-10G APOSPC302036-50G
3,4-Difluorbenzamidoxim
3,4-Difluorbenzamidoxim
Formel: C₇H₆F₂N₂O
MW: 172.13 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06660194
CAS-Nummer: 500024-74-8