2-Methoxy-5-(trifluormethyl)zimtsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302032-1G
PC302032-5G
PC302032-25G
APOSPC302032-1GEA
112
CHF
APOSPC302032-1G
APOSPC302032-5G
APOSPC302032-25G
2-Methoxy-5-(trifluormethyl)zimtsäure 98%
2-Methoxy-5-(trifluormethyl)zimtsäure
Formel:
C₁₁H₉F₃O₃ MW: 246,18 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06205858 CAS-Nummer: 773133-16-7 |