2-[2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl]ethanol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302018-1G
PC302018-5G
APOSPC302018-1GEA
173
CHF
APOSPC302018-1G
APOSPC302018-5G
2-[2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl]ethanol 98%
2-[2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl]ethanol
Formel:
C₉H₈F₄O MW: 208.15 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06660357 CAS-Nummer: 886761-78-0 |