2,3-Difluor-4-methoxybenzylamin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC302008-1G
PC302008-5G
APOSPC302008-1GEA
172
CHF
APOSPC302008-1G
APOSPC302008-5G
2,3-Difluor-4-methoxybenzylamin 95%
2,3-Difluor-4-methoxybenzylamin
Formel:
C₈H₉F₂NO MW: 173,16 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04115987 CAS-Nummer: 886500-75-0 UN: 3259 ADR: 8,III |