(2,3-Dichlor-6-fluorphenyl)essigsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302007-1G PC302007-5G
APOSPC302007-1GEA 126 CHF
APOSPC302007-1G APOSPC302007-5G
(2,3-Dichlor-6-fluorphenyl)essigsäure 97%
(2,3-Dichlor-6-fluorphenyl)essigsäure
Formel: (C₆H₂Cl₂F)CH₂COOH
MW: 223,03 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04115875
CAS-Nummer: 886497-57-0