2-(2,5-Difluorphenyl)ethanol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302002-1G
PC302002-5G
PC302002-25G
APOSPC302002-1GEA
87
CHF
APOSPC302002-1G
APOSPC302002-5G
APOSPC302002-25G
2-(2,5-Difluorphenyl)ethanol 97%
2-(2,5-Difluorphenyl)ethanol
Formel:
C₈H₈F₂O MW: 158.15 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00142840 CAS-Nummer: 862255-56-9 |