2-(2,4,5-Trifluorphenyl)ethanol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302001-1G PC302001-5G PC302001-25G
APOSPC302001-1GEA 36.7 CHF
APOSPC302001-1G APOSPC302001-5G APOSPC302001-25G
2-(2,4,5-Trifluorphenyl)ethanol 97%
2-(2,4,5-Trifluorphenyl)ethanol
Formel: C₈H₇F₃O
MW: 176,14 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06660356
CAS-Nummer: 883267-70-7