2-(2,3,4-Trifluorphenyl)ethanol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302000-1G PC302000-5G
APOSPC302000-1GEA 149 CHF
APOSPC302000-1G APOSPC302000-5G
2-(2,3,4-Trifluorphenyl)ethanol 98%
2-(2,3,4-Trifluorphenyl)ethanol
Formel: C₈H₇F₃O
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04972479
CAS-Nummer: 886761-76-8