2,4-Dinitro-5-fluoranilin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 5-Fluoro-2,4-dinitroaniline
PC3020-25G PC3020-5G
APOSPC3020-25GEA 371 CHF
APOSPC3020-25G APOSPC3020-5G
2,4-Dinitro-5-fluoranilin 97%
2,4-Dinitro-5-fluoranilin
Formel: C₆H₄FN₃O₄
MW: 201,11 g/mol
Melting Pt: 185…190 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007150
CAS-Nummer: 367-81-7