2-Fluor-5-nitrophenylboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-Fluoro-5-nitrobenzeneboronic acid
PC3014-25G PC3014-100G
APOSPC3014-25GEA 187 CHF
APOSPC3014-25G APOSPC3014-100G
2-Fluor-5-nitrophenylboronsäure
2-Fluor-5-nitrophenylboronsäure
Formel: C₆H₅BFNO₄
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD03092929
CAS-Nummer: 819849-20-2