(4-{[6-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}phenyl)methanol
Lieferant: Apollo Scientific
PC300941-1G PC300941-5G
APOSPC300941-1GEA 298 CHF
APOSPC300941-1G APOSPC300941-5G
(4-{[6-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}phenyl)methanol
(4-{[6-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}phenyl)methanol
Formel: C₁₃H₁₀F₃NO₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD10703547
CAS-Nummer: 1086376-61-5