Ethyl-2-hydroxy-4-fluorobenzoate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC300809-250MG
APOSPC300809-250MGEA
131
CHF
APOSPC300809-250MG
Ethyl-2-hydroxy-4-fluorobenzoate
Ethyl-2-hydroxy-4-fluorobenzoate
Formel:
C₉H₉FO₃ MW: 184,17 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06205199 CAS-Nummer: 1737-21-9 |