6-(Trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC300793-1G PC300793-250MG
APOSPC300793-1GEA 166 CHF
APOSPC300793-1G APOSPC300793-250MG
6-(Trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
6-(Trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Formel: C₉H₅F₃N₂O₂
MW: 230.15 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09258865
CAS-Nummer: 1018828-69-7