2-Methyl-6-(trifluormethyl)nicotinsäurehydrazid
Lieferant: Apollo Scientific
PC300733-1G PC300733-5G PC300733-10G
APOSPC300733-1GEA 131 CHF
APOSPC300733-1G APOSPC300733-5G APOSPC300733-10G
2-Methyl-6-(trifluormethyl)nicotinsäurehydrazid
2-Methyl-6-(trifluormethyl)nicotinsäurehydrazid
Formel: C₈H₈F₃N₃O
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01565843
CAS-Nummer: 402479-94-1