3-{[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]oxy}benzaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
PC300649-1G PC300649-10G PC300649-5G
APOSPC300649-1GEA 237 CHF
APOSPC300649-1G APOSPC300649-10G APOSPC300649-5G
3-{[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]oxy}benzaldehyde
3-{[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]oxy}benzaldehyde
Formel: C₁₂H₇F₃N₂O₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11505008
CAS-Nummer: 1216892-82-8