3-Chloro-N-ethyl-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinamine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC300561-1G PC300561-5G
APOSPC300561-1GEA 69.6 CHF
APOSPC300561-1G APOSPC300561-5G
3-Chloro-N-ethyl-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinamine
3-Chloro-N-ethyl-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinamine
Formel: C₈H₈ClF₃N₂
MW: 224.61 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11122453
CAS-Nummer: 1042499-48-8