Ethyl-3-amino-5-(trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
PC300550-1G PC300550-5G
APOSPC300550-1GEA 209 CHF
APOSPC300550-1G APOSPC300550-5G
Ethyl-3-amino-5-(trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylate
Ethyl-3-amino-5-(trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylate
Formel: C₁₂H₁₀F₃NO₂S
MW: 289,28 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11505029
CAS-Nummer: 1217018-83-1