Ethyl-6-(trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
PC300545-1G PC300545-5G PC300545-10G
APOSPC300545-1GEA 166 CHF
APOSPC300545-1G APOSPC300545-5G APOSPC300545-10G
Ethyl-6-(trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylate
Ethyl-6-(trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylate
Formel: C₁₂H₉F₃O₂S
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11100110
CAS-Nummer: 1132650-51-1