5-Oxo-1-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]pyrrolidine-3-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC300526-1G PC300526-5G PC300526-10G
APOSPC300526-1GEA 211 CHF
APOSPC300526-1G APOSPC300526-5G APOSPC300526-10G
5-Oxo-1-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]pyrrolidine-3-carboxylic acid
5-Oxo-1-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]pyrrolidine-3-carboxylic acid
Formel: C₁₂H₁₀F₃NO₄
MW: 289,21 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01569312
CAS-Nummer: 874765-55-6