5-(Trifluoromethoxy)indole-2-carboxylic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 5-(Trifluoromethoxy)-1H-indole-2-carboxylic acid
PC3003-1G PC3003-5G
APOSPC3003-1GEA 140 CHF
APOSPC3003-1G APOSPC3003-5G
5-(Trifluoromethoxy)indole-2-carboxylic acid 98%
5-(Trifluoromethoxy)indole-2-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₆F₃NO₃
Melting Pt: 201…207 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00276997
CAS-Nummer: 175203-84-6