3-Carboxy-4-fluorphenylboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
3-Carboxy-4-fluorophenylboronic Acid, 3-Carboxy-4-fluorobenzeneboronic acid
PC2998-25G
PC2998-5G
PC2998-100G
APOSPC2998-25GEA
108
CHF
APOSPC2998-25G
APOSPC2998-5G
APOSPC2998-100G
3-Carboxy-4-fluorphenylboronsäure
3-Carboxy-4-fluorphenylboronsäure
Formel:
C₇H₆BFO₄ MW: 183,93 g/mol Melting Pt: 217…219 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03095129 CAS-Nummer: 872460-12-3 |