5-Acetyl-2-fluorphenylboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: (5-Acetyl-2-fluorophenyl)boronic acid
PC2994-5G PC2994-10G
APOSPC2994-5GEA 158 CHF
APOSPC2994-5G APOSPC2994-10G
5-Acetyl-2-fluorphenylboronsäure
5-Acetyl-2-fluorphenylboronsäure
Formel: C₈H₈BFO₃
MW: 181,9567 g/mol
Melting Pt: 112…117 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD06656263
CAS-Nummer: 870777-29-0