2-Fluoro-4-nitropyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC2992-1G PC2992-250MG
APOSPC2992-1GEA 0 CHF
APOSPC2992-1G APOSPC2992-250MG
2-Fluoro-4-nitropyridine 95%
2-Fluoro-4-nitropyridine
Formel: C₅H₃FN₂O₂
Melting Pt: 46 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04112489
CAS-Nummer: 18614-46-5