4-(Trifluormethyl)benzolsulfonamid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
α,α,α-Trifluoro-p-toluenesulphonamide
PC2981-25G
PC2981-5G
APOSPC2981-25GEA
78.4
CHF
APOSPC2981-25G
APOSPC2981-5G
4-(Trifluormethyl)benzolsulfonamid
4-(Trifluormethyl)benzolsulfonamid
Formel:
C₇H₆F₃NO₂S MW: 225.19 Melting Pt: 181 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00159251 CAS-Nummer: 830-43-3 |