cis-1,2,3,3,3-Pentafluorpropen 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC2923-25G PC2923-5G PC2923-100G
APOSPC2923-25GEA 408 CHF
APOSPC2923-25G APOSPC2923-5G APOSPC2923-100G
cis-1,2,3,3,3-Pentafluorpropen 97%
cis-1,2,3,3,3-Pentafluorpropen
Formel: C₃HF₅
Siedepunkt: –18 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 5528-43-8
EINECS: 226-875-0
UN: 3163
ADR: 2.2,