5-Brom-2-fluoranisol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
4-Bromo-1-fluoro-2-methoxybenzene
PC2913-25G
PC2913-5G
APOSPC2913-25GEA
40.1
CHF
APOSPC2913-25G
APOSPC2913-5G
5-Brom-2-fluoranisol 98%
5-Brom-2-fluoranisol
Formel:
C₇H₆BrFO MW: 205,03 g/mol Siedepunkt: 82…85 °C Flash-Pt: 98 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01861130 CAS-Nummer: 103291-07-2 |