3-Chlor-5-fluorbenzonitril
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC2904-100G PC2904-25G PC2904-5G
APOSPC2904-100GEA 485 CHF
APOSPC2904-100G APOSPC2904-25G APOSPC2904-5G
3-Chlor-5-fluorbenzonitril
3-Chlor-5-fluorbenzonitril
Formel: C₇H₃ClFN
MW: 155.56 g/mol
Melting Pt: 54…59 °C
Flash-Pt: 89 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03407967
CAS-Nummer: 327056-73-5