1,3-Difluortetrachloraceton 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC2900-1G PC2900-5G
APOSPC2900-1GEA 97.5 CHF
APOSPC2900-1G APOSPC2900-5G
1,3-Difluortetrachloraceton 97%
1,3-Difluortetrachloraceton
Formel: C₃Cl₄F₂O
Siedepunkt: 118…125 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 79-51-6
UN: 2810
ADR: 6.1,III