2,5-Difluorphenylisocyanat 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC2875I-1G PC2875I-5G
APOSPC2875I-1GEA 26.2 CHF
APOSPC2875I-1G APOSPC2875I-5G
2,5-Difluorphenylisocyanat 97%
2,5-Difluorphenylisocyanat
  • May form small amount of sediment.
Formel: C₇H₃F₂NO
Siedepunkt: 78 °C/33mmHg
Dichte: 1,323 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 56 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00013843
CAS-Nummer: 39718-32-6
UN: 3080
ADR: 6.1+3,II