(3,5-Difluorphenyl)essigsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 3,5-Difluorophenylacetic acid
PC2874EC-100G PC2874EC-25G PC2874EC-5G
APOSPC2874EC-100GEA 219 CHF
APOSPC2874EC-100G APOSPC2874EC-25G APOSPC2874EC-5G
(3,5-Difluorphenyl)essigsäure 98%
(3,5-Difluorphenyl)essigsäure
Formel: (C₆H₃F₂)CH₂COOH
MW: 172.13 g/mol
Melting Pt: 68…70 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010316
CAS-Nummer: 105184-38-1