(2,4-Difluorphenyl)essigsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
2,4-Difluorophenylacetic acid
PC2874B-1G
PC2874B-25G
PC2874B-5G
APOSPC2874B-1GEA
17.6
CHF
APOSPC2874B-1G
APOSPC2874B-25G
APOSPC2874B-5G
(2,4-Difluorphenyl)essigsäure 97%
(2,4-Difluorphenyl)essigsäure
Formel:
(C₆H₃F₂)CH₂COOH MW: 172,13 g/mol Melting Pt: 115…119 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00009999 CAS-Nummer: 81228-09-3 EINECS: 279-709-4 |