3,4-Difluorphenol 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC2871-100G
PC2871-25G
PC2871-5G
APOSPC2871-100GEA
152
CHF
APOSPC2871-100G
APOSPC2871-25G
APOSPC2871-5G
3,4-Difluorphenol 99%
3,4-Difluorphenol
Formel:
C₆H₄F₂O MW: 130.09 g/mol Siedepunkt: 84…86 °C/20mmHg Melting Pt: 34…38 °C Flash-Pt: 58 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00010315 CAS-Nummer: 2713-33-9 EINECS: 424-300-1 UN: 2925 ADR: 4.1+8 III |