2,6-Difluorphenol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC2870-100G PC2870-25G PC2870-5G
APOSPC2870-100GEA 269 CHF
APOSPC2870-100G APOSPC2870-25G APOSPC2870-5G
2,6-Difluorphenol 98%
2,6-Difluorphenol
Formel: C₆H₄F₂O
Siedepunkt: 59…61 °C/17mmHg
Melting Pt: 38…41 °C
Dichte: 1,27 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 58 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002158
CAS-Nummer: 28177-48-2
EINECS: 248-884-9
UN: 2925
ADR: 4.1+8,III