2,6-Difluor-3-nitrobenzonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC2863-25G
PC2863-5G
APOSPC2863-25GEA
52.2
CHF
APOSPC2863-25G
APOSPC2863-5G
2,6-Difluor-3-nitrobenzonitril 98%
2,6-Difluor-3-nitrobenzonitril
Formel:
C₇H₂F₂N₂O₂ Melting Pt: 50…54 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00042254 CAS-Nummer: 143879-77-0 UN: 3439 ADR: 6.1,III |