2,4-Difluor-N-methylanilin 96%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC2849-25G
PC2849-5G
APOSPC2849-25GEA
603
CHF
APOSPC2849-25G
APOSPC2849-5G
2,4-Difluor-N-methylanilin 96%
2,4-Difluor-N-methylanilin
Formel:
C₇H₇F₂N Siedepunkt: 94…96 °C/15mmHg Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00042472 CAS-Nummer: 138564-16-6 UN: 2810 ADR: 6.1,III |