4-(Difluormethoxy)benzonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC2847O-5G PC2847O-25G PC2847O-50G
APOSPC2847O-5GEA 64.5 CHF
APOSPC2847O-5G APOSPC2847O-25G APOSPC2847O-50G
4-(Difluormethoxy)benzonitril 98%
4-(Difluormethoxy)benzonitril
Formel: C₈H₅F₂NO
Melting Pt: 40…42 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00085006
CAS-Nummer: 90446-25-6
UN: 3439
ADR: 6.1,III