2-Amino-2',4'-difluoracetophenon Hydrochlorid 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
2,4-Difluorophenacylamine hydrochloride
PC2837-1G
PC2837-5G
APOSPC2837-1GEA
83.6
CHF
APOSPC2837-1G
APOSPC2837-5G
2-Amino-2',4'-difluoracetophenon Hydrochlorid 99%
2-Amino-2',4'-difluoracetophenon Hydrochlorid
Formel:
C₈H₈ClF₂NO Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD07783701 CAS-Nummer: 786719-60-6 |