4-Fluorobenzylmagnesium chloride 0,25 M in THF
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
APOSPC2833-100MLEA
916
CHF
APOSPC2833-100ML
4-Fluorobenzylmagnesium chloride 0,25 M in THF
4-Fluorobenzylmagnesium chloride
Formel:
C₇H₆ClFMg MW: 168,878 g/mol Siedepunkt: 65 °C Dichte: 0,948 g/cm³ (25 °C) Flash-Pt: <–17 °C Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD01319898 CAS-Nummer: 1643-73-8 UN: 2924 ADR: 3+8,II |