6-Chloro-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-b]pyridazine
Lieferant: Apollo Scientific
PC28302-1G
PC28302-250MG
APOSPC28302-1GEA
362
CHF
APOSPC28302-1G
APOSPC28302-250MG
6-Chloro-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-b]pyridazine
6-Chloro-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-b]pyridazine
Formel:
C₇H₃ClF₃N₃ |
MDL Number:
MFCD07778347 CAS-Nummer: 109113-97-5 |