3-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-ol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 3-bromo-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-ol, 3-Bromo-2-hydroxy-5-(trifluoromethyl)pyridine, 3-bromo-5-(trifluoromethyl)pyridine-2-ol
PC28260-1G PC28260-250MG
APOSPC28260-1GEA 627 CHF
APOSPC28260-1G APOSPC28260-250MG
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-ol
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-ol
Formel: C₆H₃BrF₃NO
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02691223
CAS-Nummer: 76041-73-1