Ethyl-4-cyano-3-fluorobenzenecarboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl 4-cyano-3-fluorobenzoate
PC28230-1G PC28230-5G
APOSPC28230-1GEA 94 CHF
APOSPC28230-1G APOSPC28230-5G
Ethyl-4-cyano-3-fluorobenzenecarboxylate 95%
Ethyl-4-cyano-3-fluorobenzenecarboxylate
Formel: C₁₀H₈FNO₂
MW: 193,18 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09607944
CAS-Nummer: 952183-53-8