5-Fluoro-4-hydroxypyrimidine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC2823-1G
PC2823-25G
PC2823-5G
PC2823-100G
APOSPC2823-1GEA
17.6
CHF
APOSPC2823-1G
APOSPC2823-25G
APOSPC2823-5G
APOSPC2823-100G
5-Fluoro-4-hydroxypyrimidine
5-Fluoro-4-hydroxypyrimidine
Formel:
C4H3FN2O Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00223674 CAS-Nummer: 671-35-2 |