2-{[(4-Fluorophenyl)methyl]amino}-2-methylpropanenitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC28223-1G
PC28223-5G
APOSPC28223-1GEA
216
CHF
APOSPC28223-1G
APOSPC28223-5G
2-{[(4-Fluorophenyl)methyl]amino}-2-methylpropanenitrile 95%
2-{[(4-Fluorophenyl)methyl]amino}-2-methylpropanenitrile
Formel:
C₁₁H₁₃FN₂ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD10014477 CAS-Nummer: 1018539-78-0 |