4-Ethyl-5-fluoro-6-hydroxypyrimidine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC2822-1G
PC2822-25G
PC2822-5G
APOSPC2822-1GEA
26.2
CHF
APOSPC2822-1G
APOSPC2822-25G
APOSPC2822-5G
4-Ethyl-5-fluoro-6-hydroxypyrimidine
4-Ethyl-5-fluoro-6-hydroxypyrimidine
Formel:
C₆H₇FN₂O Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08063343 CAS-Nummer: 137234-87-8 |