2-(4-Fluorophenyl)-2-oxoethyl acetate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC28212-1G
PC28212-5G
APOSPC28212-1GEA
216
CHF
APOSPC28212-1G
APOSPC28212-5G
2-(4-Fluorophenyl)-2-oxoethyl acetate 95%
2-(4-Fluorophenyl)-2-oxoethyl acetate
Formel:
C₁₀H₉FO₃ MW: 196.18 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09152727 CAS-Nummer: 366-78-9 |