2-Methoxy-4-nitro-1-(trifluoromethyl)benzene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC28201-1G PC28201-250MG PC28201-5G
APOSPC28201-1GEA 227 CHF
APOSPC28201-1G APOSPC28201-250MG APOSPC28201-5G
2-Methoxy-4-nitro-1-(trifluoromethyl)benzene 95%
2-Methoxy-4-nitro-1-(trifluoromethyl)benzene
Formel: C₈H₆F₃NO₃
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04112485
CAS-Nummer: 453560-74-2
UN: 3261
ADR: 8,III