8-Fluoro-2,3,4,5-tetrahydro-1H-pyrido[4,3-b]indole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC28107-1G
APOSPC28107-1GEA
269
CHF
APOSPC28107-1G
8-Fluoro-2,3,4,5-tetrahydro-1H-pyrido[4,3-b]indole 95%
8-Fluoro-2,3,4,5-tetrahydro-1H-pyrido[4,3-b]indole
Formel:
C₁₁H₁₁FN₂ MW: 190,22 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00277692 CAS-Nummer: 39876-39-6 |