3-Fluor-5-methoxybenzylbromid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC2797-1G PC2797-500MG PC2797-5G
APOSPC2797-1GEA 81.9 CHF
APOSPC2797-1G APOSPC2797-500MG APOSPC2797-5G
3-Fluor-5-methoxybenzylbromid 97%
3-Fluor-5-methoxybenzylbromid
Formel: C₈H₈BrFO
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08741378
CAS-Nummer: 914637-29-9
UN: 3265
ADR: 8,III