6-(4-Fluorophenyl)-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridinecarbonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 6-(4-Fluorophenyl)-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carbonitrile
PC27949-1G
APOSPC27949-1GEA 340 CHF
APOSPC27949-1G
6-(4-Fluorophenyl)-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridinecarbonitrile 95%
6-(4-Fluorophenyl)-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridinecarbonitrile
Formel: C₁₂H₇FN₂O
MW: 214,2 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00202736
CAS-Nummer: 31755-80-3