2-Fluorthioanisol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 1-Fluoro-2-(methylthio)benzene, 2-Fluorophenyl methyl sulphide
PC2793-25G PC2793-5G
APOSPC2793-25GEA 108 CHF
APOSPC2793-25G APOSPC2793-5G
2-Fluorthioanisol
2-Fluorthioanisol
Formel: C₇H₇FS
MW: 142.2 g/mol
Siedepunkt: 197…199 °C
Dichte: 1.174 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 90 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03093762
CAS-Nummer: 655-20-9